2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC302806-1G PC302806-5G
APOSPC302806-1GEA 2875 NOK
APOSPC302806-1G APOSPC302806-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22201049
CAS-nummer: 1373920-66-1