5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302894-10G PC302894-5G PC302894-1G
APOSPC302894-10GEA 3475 NOK
APOSPC302894-10G APOSPC302894-5G APOSPC302894-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06660291
CAS-nummer: 120985-68-4