2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302921-1G PC302921-5G
APOSPC302921-1GEA 2250 NOK
APOSPC302921-1G APOSPC302921-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19687178
CAS-nummer: 1323955-61-8