2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
PC302933-10G PC302933-5G PC302933-1G
APOSPC302933-10GEA 5000 NOK
APOSPC302933-10G APOSPC302933-5G APOSPC302933-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18399766
CAS-nummer: 1261478-61-8