4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302981-1G PC302981-5G
APOSPC302981-1GEA 520 NOK
APOSPC302981-1G APOSPC302981-5G
4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
4-Chloro-3,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,552 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09833604
CAS-nummer: 2613-33-4