4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302992-1G PC302992-5G
APOSPC302992-1GEA 5175 NOK
APOSPC302992-1G APOSPC302992-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
MW: 238,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06660258
CAS-nummer: 886501-32-2