4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302995-10G PC302995-5G
APOSPC302995-10GEA 8350 NOK
APOSPC302995-10G APOSPC302995-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₈F₄O
MW: 208,15 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22201071
CAS-nummer: 1373921-08-4