6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Amino-3-methoxybenzotrifluoride, 2-Amino-3-(trifluoromethyl)anisole, 6-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 6-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)aniline
PC303042-10G PC303042-5G PC303042-1G
APOSPC303042-10GEA 6275 NOK
APOSPC303042-10G APOSPC303042-5G APOSPC303042-1G
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Formel: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09832384
CAS-nummer: 133863-87-3