3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303070-10G PC303070-5G PC303070-25G
APOSPC303070-10GEA 5650 NOK
APOSPC303070-10G APOSPC303070-5G APOSPC303070-25G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18398590
CAS-nummer: 276861-64-4