4-(3-Chloro-2-fluorophenoxy)-3-fluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-Fluoro-4-(3-chloro-2-fluorophenoxy)aniline
PC303106-10G PC303106-5G PC303106-1G
APOSPC303106-10GEA 5000 NOK
APOSPC303106-10G APOSPC303106-5G APOSPC303106-1G
4-(3-Chloro-2-fluorophenoxy)-3-fluoroaniline 97%
4-(3-Chloro-2-fluorophenoxy)-3-fluoroaniline