4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303121-1G PC303121-5G PC303121-10G
APOSPC303121-1GEA 430 NOK
APOSPC303121-1G APOSPC303121-5G APOSPC303121-10G
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,546 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07368122
CAS-nummer: 150444-94-3