6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromo-5-fluoropicolinic acid
PC305018-5G
APOSPC305018-5GEA 1000 NOK
APOSPC305018-5G
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13185797
CAS-nummer: 1052714-46-1