3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3114L-1G PC3114L-500MG
APOSPC3114L-1GEA 575 NOK
APOSPC3114L-1G APOSPC3114L-500MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₁H₉F₆NO₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00061309
CAS-nummer: 237076-69-6