4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC31334-1G PC31334-5G
APOSPC31334-1GEA 2975 NOK
APOSPC31334-1G APOSPC31334-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
Formel: C₉H₇F₃O₂
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00829056
CAS-nummer: 78950-29-5