2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC32286-1G PC32286-5G
APOSPC32286-1GEA 610 NOK
APOSPC32286-1G APOSPC32286-5G
2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Formel: C₇H₃BrFNS
MW: 232,08 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00276607
CAS-nummer: 1027513-65-0
FN: 1760
ADR: 8,III