Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3246-250MG PC3246-1G PC3246-5G
APOSPC3246-250MGEA 950 NOK
APOSPC3246-250MG APOSPC3246-1G APOSPC3246-5G
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₈H₈F₃NO₂S
MW: 239,22 g/mol
Smeltepunkt: 34…37 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00153150
CAS-nummer: 117724-62-6