2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32734-1G PC32734-250MG
APOSPC32734-1GEA 1175 NOK
APOSPC32734-1G APOSPC32734-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,147 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18399742
CAS-nummer: 195622-41-4