4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid
PC32757-1G PC32757-25G PC32757-5G
APOSPC32757-1GEA 270 NOK
APOSPC32757-1G APOSPC32757-25G APOSPC32757-5G
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Smeltepunkt: 123…125 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10697426
CAS-nummer: 825644-26-6