Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3285E-1G PC3285E-5G
APOSPC3285E-1GEA 1450 NOK
APOSPC3285E-1G APOSPC3285E-5G
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₀F₃NO₃
MW: 273,21 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00219837
CAS-nummer: 175203-82-4