3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,2'-(5-Iodobenzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC3311-5G PC3311-1G
APOSPC3311-5GEA 5000 NOK
APOSPC3311-5G APOSPC3311-1G
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene
Formel: C₁₂H₅F₁₂IO₂
MW: 536,06 g/mol
Kokepunkt: 80…81 °C/0,1mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04038221
CAS-nummer: 53173-72-1