Perfluorohexene-2 80%
Leverandør: Apollo Scientific
PC3343-5G PC3343-1G
APOSPC3343-5GEA 3450 NOK
APOSPC3343-5G APOSPC3343-1G
Perfluorohexene-2 80%
Perfluorohexene-2
Formel: C₆F₁₂
MW: 300,05 g/mol
Kokepunkt: 48…49 °C
Tetthet: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00443180
CAS-nummer: 1584-00-5