1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,4-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 3,4-Difluorobenzene-1,2-diamine, 3,4-Difluoro-o-phenylenediamine
PC3416-1G PC3416-5G
APOSPC3416-1GEA 270 NOK
APOSPC3416-1G APOSPC3416-5G
1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene 97%
1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene
Formel: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,12 g/mol
Smeltepunkt: 58…60 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00153128
CAS-nummer: 153505-39-6