2,3,5-Trifluorocinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC3419-5G PC3419-1G
APOSPC3419-5GEA 1475 NOK
APOSPC3419-5G APOSPC3419-1G
2,3,5-Trifluorocinnamic acid 97%
2,3,5-Trifluorocinnamic acid
Formel: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 237761-79-4