5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3436-1G PC3436-250MG
APOSPC3436-1GEA 3500 NOK
APOSPC3436-1G APOSPC3436-250MG
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BFNO₃
MW: 196,9700 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09878343
CAS-nummer: 957062-96-3