2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3437-1G PC3437-25G PC3437-5G
APOSPC3437-1GEA 340 NOK
APOSPC3437-1G APOSPC3437-25G APOSPC3437-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,94 g/mol
Smeltepunkt: 125…130 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05664299
CAS-nummer: 406482-20-0