4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3457-1G PC3457-25G PC3457-5G
APOSPC3457-1GEA 340 NOK
APOSPC3457-1G APOSPC3457-25G APOSPC3457-5G
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01091004
CAS-nummer: 220227-53-2