3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3532-1G PC3532-5G
APOSPC3532-1GEA 2650 NOK
APOSPC3532-1G APOSPC3532-5G
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BFNO₃
MW: 196,97 g/mol
Smeltepunkt: 173…175 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436026
CAS-nummer: 849833-86-9