2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3543-5G PC3543-25G PC3543-100G
APOSPC3543-5GEA 290 NOK
APOSPC3543-5G APOSPC3543-25G APOSPC3543-100G
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Smeltepunkt: 71…73 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094225
CAS-nummer: 351003-36-6
FN: 3439
ADR: 6.1,III