3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-Fluoro-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenylboronic acid, (3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3556-1G PC3556-5G
APOSPC3556-1GEA 3900 NOK
APOSPC3556-1G APOSPC3556-5G
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,0000 g/mol
Smeltepunkt: 154…156 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08689477
CAS-nummer: 913835-59-3