4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Dimethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid
PC3564-1G PC3564-5G
APOSPC3564-1GEA 3325 NOK
APOSPC3564-1G APOSPC3564-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
MW: 211,00 g/mol
Smeltepunkt: 147…149 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436060
CAS-nummer: 874289-13-1