3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
PC3565-1G PC3565-5G
APOSPC3565-1GEA 3175 NOK
APOSPC3565-1G APOSPC3565-5G
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BFNO₄
MW: 212,97 g/mol
Smeltepunkt: 161…163 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436059
CAS-nummer: 913835-58-2