3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3571-1G PC3571-5G
APOSPC3571-1GEA 1175 NOK
APOSPC3571-1G APOSPC3571-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BBrF₃O₂
MW: 268,82 g/mol
Smeltepunkt: 177…180 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436051
CAS-nummer: 913835-64-0