3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC3577-10G PC3577-1G PC3577-5G
APOSPC3577-10GEA 9025 NOK
APOSPC3577-10G APOSPC3577-1G APOSPC3577-5G
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₅BFNO₃
Smeltepunkt: 162…164 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436039
CAS-nummer: 874289-10-8