4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3579-1G PC3579-5G
APOSPC3579-1GEA 1675 NOK
APOSPC3579-1G APOSPC3579-5G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₇BFNO₃
MW: 265,09 g/mol
Smeltepunkt: 157…159 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436036
CAS-nummer: 874289-11-9