2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Fluoro-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-5-(pyrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
PC3581-1G PC3581-5G
APOSPC3581-1GEA 2975 NOK
APOSPC3581-1G APOSPC3581-5G
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₃BFNO₃
MW: 237,0400 g/mol
Smeltepunkt: 146…148 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436030
CAS-nummer: 874289-42-6