2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-Methoxy-N-methyl 3-borono-4-fluorobenzamide
PC3588-1G PC3588-5G
APOSPC3588-1GEA 4675 NOK
APOSPC3588-1G APOSPC3588-5G
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,0000 g/mol
Smeltepunkt: 117…119 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436038
CAS-nummer: 874289-59-5