2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3596-1G PC3596-5G
APOSPC3596-1GEA 3900 NOK
APOSPC3596-1G APOSPC3596-5G
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BFNO₄
Smeltepunkt: 122…124 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436032
CAS-nummer: 874289-58-4