3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (5-Fluoro-6-methoxypyridin-3-yl)boronic acid, 3-Fluoro-2-methoxypyridine-5-boronic acid
PC3612-1G
APOSPC3612-1GEA 930 NOK
APOSPC3612-1G
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₃
MW: 170,9341 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04112520
CAS-nummer: 856250-60-7