2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 6-Fluoro-5-methyl-3-pyridylboronic acid, 2-Fluoro-3-methylpyridine-5-boronic acid, (6-Fluoro-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
PC3613-5G PC3613-25G
APOSPC3613-5GEA 1075 NOK
APOSPC3613-5G APOSPC3613-25G
2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₂
MW: 154,94 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03411562
CAS-nummer: 904326-92-7