2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-4-methylpyridine-5-boronic acid
PC3614-5G
APOSPC3614-5GEA 1475 NOK
APOSPC3614-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₂
MW: 154,9400 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08741406
CAS-nummer: 1072944-18-3