2-Chloro-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-5-fluoropyridine-4-boronic Acid
PC3618-5G
APOSPC3618-5GEA 2350 NOK
APOSPC3618-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
2-Chloro-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BClFNO₂
MW: 175,35 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04972404
CAS-nummer: 951677-47-7