5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid, 5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3621-100G PC3621-25G
APOSPC3621-100GEA 5350 NOK
APOSPC3621-100G APOSPC3621-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₅BBrFO₂
MW: 218,82 g/mol
Smeltepunkt: 220…224 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05664307
CAS-nummer: 112204-57-6