3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Allyl-2-fluorobromobenzene
PC3642-1G PC3642-5G
APOSPC3642-1GEA 2950 NOK
APOSPC3642-1G APOSPC3642-5G
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Formel: C₉H₈BrF
MW: 215,07 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09801083
CAS-nummer: 951888-38-3