2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3658-1G PC3658-5G PC3658-10G
APOSPC3658-1GEA 360 NOK
APOSPC3658-1G APOSPC3658-5G APOSPC3658-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Smeltepunkt: 145…149 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00269596
CAS-nummer: 126162-38-7