3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC3671-1G PC3671-10G PC3671-5G
APOSPC3671-1GEA 1550 NOK
APOSPC3671-1G APOSPC3671-10G APOSPC3671-5G
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
Formel: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
MW: 303.29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11035862
CAS-nummer: 1031929-07-3