2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC3698-1G PC3698-5G
APOSPC3698-1GEA 1975 NOK
APOSPC3698-1G APOSPC3698-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₅Cl₂F₃O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 886503-16-8