5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 5-(trifluoromethyl)picolinate, Methyl 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
PC3708-10G PC3708-25G
APOSPC3708-10GEA 2350 NOK
APOSPC3708-10G APOSPC3708-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,136 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08741523
CAS-nummer: 124236-37-9