2-Fluoro-4-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3744-100G PC3744-25G PC3744-5G
APOSPC3744-100GEA 2250 NOK
APOSPC3744-100G APOSPC3744-25G APOSPC3744-5G
2-Fluoro-4-nitroaniline
2-Fluoro-4-nitroaniline
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Smeltepunkt: 122…130 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00034560
CAS-nummer: 369-35-7