1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 2,6-Dichloro-1-fluoropyridin-1-ium tetrafluoroborate, 2,6-Dichloro-N-fluoropyridinium tetrafluoroborate
PC3744E-25G PC3744E-5G
APOSPC3744E-25GEA 0 NOK
APOSPC3744E-25G APOSPC3744E-5G
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate 96%
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate
Electrophilic fluorinating agent.
Formel: C₅H₃BCl₂F₅N
MW: 253,793 g/mol
Smeltepunkt: 212…215 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00153157
CAS-nummer: 140623-89-8
FN: 1759
ADR: 8,I