5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3758E-1G PC3758E-25G PC3758E-5G
APOSPC3758E-1GEA 450 NOK
APOSPC3758E-1G APOSPC3758E-25G APOSPC3758E-5G
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 99%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂
MW: 179,15 g/mol
Smeltepunkt: 254…259 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005612
CAS-nummer: 399-76-8
EINECS: 206-919-5